Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstänger i rostfritt stål
Produktkod. 10167391
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
450 mm
1000 mm
Trådstorlek:
M10
Utan tråd
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Trådstorlek
10167391 450 mm M10
10739932 1000 mm M10
10629522 1000 mm Utan tråd
10300562 250 mm M10
10239101 450 mm Utan tråd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10167391 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 SEK
    125.75 SEK / Paket med 1
    Save 12.25 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 450 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Produkttyp Stödstång
Trådstorlek M10
Kvantitet 1 st