Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstänger i rostfritt stål
Längd (metrisk):
250 mm
450 mm
1000 mm
Trådstorlek:
M10
Utan tråd
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Produkttyp | Stödstång |
| Trådstorlek | Utan tråd |
| Kvantitet | 1 st |