Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstänger i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Produkttyp | Stödstång |
| Trådstorlek | M10 |
| Kvantitet | 1 st |