Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstänger i rostfritt stål
Produktkod. 10739932
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
450 mm
1000 mm
Trådstorlek:
M10
Utan tråd
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Trådstorlek
10739932 1000 mm M10
10629522 1000 mm Utan tråd
10300562 250 mm M10
10239101 450 mm Utan tråd
10167391 450 mm M10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10739932 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 SEK
    219.83 SEK / Paket med 1
    Save 31.17 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Produkttyp Stödstång
Trådstorlek M10
Kvantitet 1 st