Läs mer
Swann-Morton™ Handtag för kirurgiska skalpell i rostfritt stål
Produktkod. 11755505
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
11755505 160 mm
1 options
Produktkod. 11755505 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 SEK
    1658.31 SEK / Paket med 10
    Save 356.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Längd: 160mm; För användning med blad - nr 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 och SG3
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Handtag för kirurgiskt skalpell
Storlek # 7
Längd (metrisk) 160 mm
För användning med (utrustning) Blad # 6, # 9, # 10, # 10A, # 10R, # 11E, # 11, # 11P, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15T, # 16, # 30 och # SG