Läs mer
Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag B3
Product Code. 11718363
Change view
Click to view available options
Storlek:
# 3
# 4
Typ av handtag:
Barron Handle
Långt handtag
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Typ av handtag Unit Size
11718363 # 4 Långt handtag -
12921655 # 3 Barron Handle Varje
11708363 # 3 Långt handtag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11718363 Supplier Swann-Morton™ Supplier No. 0914
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ergonomiskt utformat skalpellhandtag i rostfritt stål. Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag är ett av ett sortiment av fint utformade skalpellhandtag designade för precisionshantering.
  • Ergonomisk design
  • Exakt, fint utformat
  • Lämplig för en mängd olika procedurer och blad
Specifications
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Skalpellhandtag
Typ av handtag Långt handtag
Storlek # 4
För användning med (utrustning) Blad # 18, # 19, # 20, # 21, # 22, # 22A, # 23, # 24, # 25, # 25A, # 26, # 27 och # 36
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 4 L