Läs mer
Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag B3
Produktkod. 12921655
Change view
Storlek:
# 3
# 4
Typ av handtag:
Barron Handle
Långt handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ av handtag Förpackningsstorlek
12921655 # 3 Barron Handle Varje
11708363 # 3 Långt handtag -
11718363 # 4 Långt handtag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12921655 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 SEK
    250.88 SEK / Paket med 1
    Save 72.12 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ergonomiskt utformat skalpellhandtag i rostfritt stål. Swann-Morton™ Rostfritt stål kirurgiskt skalpellhandtag är ett av ett sortiment av fint utformade skalpellhandtag designade för precisionshantering.
  • Ergonomisk design
  • Exakt, fint utformat
  • Lämplig för en mängd olika procedurer och blad
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Skalpellhandtag
Typ av handtag Barron Handle
Storlek # 3
För användning med (utrustning) Blad # 6, # 9, # 10, # 10A, # 11, # 11P, # 11E, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15D, # 15T, # 16, # 30 och # SG 40.