Läs mer
Swann-Morton™ Kirurgiska skalpeller i rostfritt stål
Storlek:
# 11
# 12
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
#22A
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Rostfritt blad, böjt
- Handtag i polystyren
- Individuellt inslagna
- Sterila
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För arteriotomier, parotiskirurgi, slemhinnesnitt på en septoplastik och under gomspaltprocedurer, ureterolitotomier |
| Storlek | # 12 |
| Beskrivning | Skalpell, böjt blad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Handtagsmaterial | Polystyren |