Läs mer
Swann-Morton™ Kirurgiska skalpeller i rostfritt stål
Produktkod. 11768353
Change view
Storlek:
# 11
# 12
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
#22A
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11768353 # 23 Paket med 10
12397999 #10A Paket med 10
12308009 # 11 Paket med 10
11718353 # 12 Paket med 10
11728353 # 15 Paket med 10
11738353 # 20 Paket med 10
11758353 # 22 -
11748353 # 21 Paket med 10
12368009 #22A Paket med 10
11778353 # 24 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11768353 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.89 SEK
    60.06 SEK / Paket med 10
    Save 103.83 SEK
    63% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd för bekvämlighet i användarmiljöer: på avdelningen, på akut- eller traumaenheter eller till och med ute på fältet med ambulanspersonal. Swann Morton™ Kirurgiska skalpeller i rostfritt stål kommer i enstaka förpackningar.
  • Blad av rostfritt stål
  • Handtag i polystyren
  • Individuellt inslagna
  • Sterila
  • Disponibel
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
För användning med (applikation) Används för att göra långa snitt såsom ett övre mittlinjesnitt i buken under reparation av ett perforerat magsår
Storlek # 23
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Handtagsmaterial Polystyren