Läs mer
Day Impex™ Rostfritt stål långformsbehållare
Beskrivning
Borosilikatglas inre kärl. Finns i plast, spislackerat stål eller hygieniskt, satinerat rostfritt stål. Burkar i rostfritt stål har klämlock, ventil och handtag. Vakuumisolerad. Höjdmått inkluderar lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 116 mm |
| För användning med (applikation) | För transport av flytande gaser |
| Höjd (metrisk) Inre | 185mm |
| Höjd (metrisk) | 228mm |
| Inkluderar | Med klämlock, ventil och handtag |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Djup (metrisk) interiör | 185 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 85 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Stil | Hög form |