Läs mer
Fisherbrand™ Tank i rostfritt stål, 18L
Produktkod. 17225556 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
18 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17225556 18 l
1 options
Produktkod. 17225556
Beräknad leverans: 26-02-2027
För vattenbad.
För användning med Fisherbrand™ Digital värmecirkulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18 l
Mått (D x B x H) 420 x 690 x 420 mm