Läs mer
Fisherbrand™ Tank i rostfritt stål, 38L
Produktkod. 17245556 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
38 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17245556 38 l
1 options
Produktkod. 17245556
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
För vattenbad.
För användning med Fisherbrand™ Digital värmecirkulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 38 l
Mått (D x B x H) 410 x 860 x 410 mm