Läs mer
Fisherbrand™ Tank i rostfritt stål, 5L
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
Beskrivning
För användning med Fisherbrand™ Digital värmecirkulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Mått (D x B x H) | 410 x 410 x 330 mm |