Läs mer
Grant Instruments™ Tank och broplatta i rostfritt stål för bad
Produktkod. 12737779
Kapacitet (metrisk):
5 l
26 l
38 l
För användning med (utrustning):
Optima-serien dopptermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12737779
Brand: Grant Instruments™ ST38
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera med vilken Grant Heating Cirkulator eller Bad som helst. Grant Instruments™ Rostfritt ståltank och broplatta för bad har ett temperaturområde på– 15 till 200 °C.
  • Högeffektiv konstruktion i rostfritt stål
  • Tempeltemperaturintervall: -15 till 200 °C
  • Inkluderar integrerade upphöjda fötter för enkel bärning, ompositionering och retortåtkomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 38 l
För användning med (utrustning) Optima-serien dopptermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Temperaturområde 15 °C till 200 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 730 mm