Läs mer
Grant Instruments™ Tank och broplatta i rostfritt stål för bad
Kapacitet (metrisk):
5 l
26 l
38 l
För användning med (utrustning):
Optima-serien dopptermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinera med vilken Grant Heating Cirkulator eller Bad som helst. Grant Instruments™ Rostfritt ståltank och broplatta för bad har ett temperaturområde på– 15 till 200 °C.
- Högeffektiv konstruktion i rostfritt stål
- Tempeltemperaturintervall: -15 till 200 °C
- Inkluderar integrerade upphöjda fötter för enkel bärning, ompositionering och retortåtkomst
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| För användning med (utrustning) | Optima-serien dopptermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200 |
| Temperaturområde | 15 °C till 200 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 330 mm |