Läs mer
Branson Ultrasonics™ Tankar av rostfritt stål ABS och polystyrenvagnsskydd Ultrasonic Bath
Produktkod. 10049410
Change view
Frekvens:
40 kHz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Frekvens Förpackningsstorlek
10049410 40 kHz Varje
1 options
Produktkod. 10049410 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 000001100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2911.45 SEK
    1969.64 SEK / Paket med 1
    Save 941.81 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Specifikationer
Frekvens 40 kHz
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Djup (metrisk) interiör 90 mm
Djup (metrisk) tank 115 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 112 mm
Höjd (metrisk) interiör 55 mm
Wattal 40 w
Bredd (metrisk) 225 mm
Bredd (metrisk) Interiör 115 mm