Läs mer
Hanna Instruments™ Temperatursonder i rostfritt stål
Beskrivning
- Temperatursond i rostfritt stål med 1 m kabellängd som möjliggör temperaturkompenserade mätningar på kompatibla Hanna meter
- AISI 316 rostfritt stål
- NTC termistor
- Brett mätområde
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Temperatursond |
| Material | Rostfritt stål |