Läs mer
Day Impex™ Härdningsbägare i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelväggig bägare
- Inkluderar in- och utloppsportar för kontroll av temperatur
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Bägare |