Läs mer
KGW Isotherm™ Härdningsbägare i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 65 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 87 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Härdning av vätskor, härdningsmediet pumpas runt det dubbelväggiga höljet med hjälp av en termostat |
| Höjd (metrisk) | 203 mm |
| Höjd (metrisk) Inre | 180 mm |
| Typ | Bägare |