Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 100 mm dia.
Porstorlek:
38μ m
45μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
1.18 mm
150μ m
1.7 mm
180μ m
212μ m
2.36 mm
300μ m
3.35 mm
4 mm
500μ m
5.6 mm
6.7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
11.2 mm
13.2 mm
16 mm
Beschreibung
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 100 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
- Mesh i rostfritt stål
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Spezifikation
Spezifikation
| Porstorlek | 500μ m |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Höjd (metrisk) | Full |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur