Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 100 mm dia.
Produktkod. 12892743
Porstorlek:
38μ m
45μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
1.18 mm
150μ m
1.7 mm
180μ m
212μ m
2.36 mm
300μ m
3.35 mm
4 mm
500μ m
5.6 mm
6.7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
11.2 mm
13.2 mm
16 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12892743
missing translation for 'mfr': Endecotts™ 100SIW.500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 100 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Spezifikation
Porstorlek 500μ m
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 / BS410
Höjd (metrisk) Full
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt