Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 100 mm dia.
Produktkod. 12994215
Change view
Porstorlek:
38μ m
45μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
1,18 mm
150μ m
1,7 mm
180μ m
212μ m
2,36 mm
300μ m
3,35 mm
4 mm
500μ m
5,6 mm
6,7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
12994215 45μ m
12904225 38μ m
12974215 63μ m
12812753 75μ m
12964215 90μ m
12872743 106μ m
12822753 150μ m
12944215 180μ m
12882743 212μ m
12832753 300μ m
12892743 500μ m
12994205 710μ m
12984205 850μ m
12964205 1,18 mm
12944205 1,7 mm
12934195 11,2 mm
12924195 13,2 mm
12914195 16 mm
12924205 2,36 mm
12904205 3,35 mm
12994195 4 mm
12974195 5,6 mm
12964195 6,7 mm
12954195 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 12994215 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 100SIW.045
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 100 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Porstorlek 45μ m
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 / BS410
Höjd (metrisk) Full
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål