Läs mer
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
125 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stainless Steel frame with wire gauze
- Diameter: 200mm
- Height: 25mm
- ISO 3310/1
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 125 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 200 |
| Inkluderar | Certificate indicating Compliance |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Visa mer |