Läs mer
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Produktkod. 10729512 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
150 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10729512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These Stainless Steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
  • Stainless Steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200mm
  • Height: 25mm
  • ISO 3310/1
Specifikationer
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 150 μm
Typ Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certificate indicating Compliance
Höjd (metrisk) 25 mm
För användning med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel