Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål
Porstorlek:
63μ m
180μ m
300μ m
710μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet
- Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 180μ m |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E11 |
| Diameter (engelska) Yttre | 8 tum |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Vävd rostfri ståltråd |