Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål
Produktkod. 10706745
Porstorlek:
63μ m
180μ m
300μ m
710μ m
Dimensione della confezione:
Paket med 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10706745
Marca: Endecotts™ 008SAW.300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Vävda trådtestsilar för alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys
  • Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet
  • Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifica
Porstorlek 300μ m
Certifikat och efterlevnad ASTM E11
Diameter (engelska) Yttre 8 tum
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd rostfri ståltråd
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato