Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål
Porstorlek:
45μ m
90μ m
200μ m
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionsram som säkerställer konsekvent kapsel
- Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad ingen springa för att förlora material
- Jämnt spänt nät som säkerställer noggrann analys
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer som säkerställer full spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 90μ m |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diameter (engelska) Yttre | 8 tum |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Vävd rostfri ståltråd |