Läs mer
RETSCH Testsilar av rostfritt stål, 100 mm diameter, i mikrometerporstorlekar med ISO 3310/1
Produktkod. 10360712 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10360712 100μ m Varje
10084891 106μ m Varje
10449851 112μ m Varje
10350132 125μ m Varje
10239111 140μ m Varje
10750653 150μ m Varje
10770843 160μ m Varje
10196301 180μ m Varje
10420022 200μ m Varje
10299201 212μ m Varje
10401962 224μ m Varje
10711233 250μ m Varje
10721233 280μ m Varje
10721423 300μ m Varje
10094851 315μ m Varje
10514682 32μ m Varje
10156401 355μ m Varje
10176161 36μ m Varje
10594862 400μ m Varje
10300382 38μ m Varje
10504872 425μ m Varje
10565062 40μ m Varje
10024881 450μ m Varje
10658561 45μ m Varje
10451962 500μ m Varje
10565252 50μ m Varje
10024861 53μ m Varje
10399651 560μ m Varje
10064891 56μ m Varje
10359701 600μ m Varje
10034891 630μ m Varje
10791613 63μ m Varje
10126501 710μ m Varje
10791803 71μ m Varje
10288631 75μ m Varje
10739122 800μ m Varje
10749122 80μ m Varje
10339801 850μ m Varje
10238731 900μ m Varje
10535832 90μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Produktkod. 10360712 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 60.106.000100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med Vibratory Sieve Shaker AS 200 kontroll
  • ISO 3310/1
  • Finns i ett brett utbud av porstorlekar
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 100μ m
Produkttyp Testa sil
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certifikat som indikerar överensstämmelse
Höjd (metrisk) 40mm
För användning med (applikation) För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål