Läs mer
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Produktkod. 10769122 Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10769122
Brand: RETSCH 60.116.000040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 40 μm
Typ Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certificate indicating Compliance
Höjd (metrisk) 40mm
För användning med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel