Läs mer
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 18 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 200 |
| Inkluderar | Certificate indicating Compliance |
| Höjd (metrisk) | 40mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Visa mer |