Läs mer
RETSCH Testsil av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, porstorlekar i mikrometer, ISO 3310/1
Produktkod. 10034801 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10034801 56μ m Varje
10564872 106μ m Varje
10761233 112μ m Varje
10186211 140μ m Varje
10739512 160μ m Varje
10596212 200μ m Varje
10146211 20μ m Varje
10196451 212μ m Varje
10014921 224μ m Varje
10330182 25μ m Varje
10699911 280μ m Varje
10298921 300μ m Varje
10630102 315μ m Varje
10238491 32μ m Varje
10496231 355μ m Varje
10574672 36μ m Varje
10330862 400μ m Varje
10701233 38μ m Varje
10460022 40μ m Varje
10125981 425μ m Varje
10135981 450μ m Varje
10349511 45μ m Varje
10106311 50μ m Varje
10288921 53μ m Varje
10258781 560μ m Varje
10690102 600μ m Varje
15690259 630μ m Varje
15630369 630μ m Varje
10447581 710μ m Varje
10054801 71μ m Varje
10711623 75μ m Varje
10690082 80μ m Varje
10259021 850μ m Varje
10065061 900μ m Varje
10600092 90μ m Varje
10461973 180μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 10034801 Supplier RETSCH Supplier No. 60.122.000056
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Används för separation, fraktionering eller bestämning av partikelstorlek. Dessa testsilar av rostfritt stål har en invändig höjd på 25 mm och en diameter på 200 mm. Finns i ett brett utbud av mikrometerporstorlekar.
  • Ram av rostfritt stål med trådväv
  • Diameter: 200 mm
  • Höjd: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifications
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 56μ m
Produkttyp Testa sil
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certifikat som indikerar överensstämmelse
Höjd (metrisk) 25mm
För användning med (applikation) För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål