Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- RETSCH Testsil av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, porstorlekar i mikrometer, ISO 3310/1
RETSCH Testsil av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, porstorlekar i mikrometer, ISO 3310/1
Produktkod. 10596212 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
36 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10596212 | 200μ m | Varje |
| 10564872 | 106μ m | Varje |
| 10761233 | 112μ m | Varje |
| 10186211 | 140μ m | Varje |
| 10739512 | 160μ m | Varje |
| 10146211 | 20μ m | Varje |
| 10196451 | 212μ m | Varje |
| 10014921 | 224μ m | Varje |
| 10330182 | 25μ m | Varje |
| 10699911 | 280μ m | Varje |
| 10298921 | 300μ m | Varje |
| 10630102 | 315μ m | Varje |
| 10238491 | 32μ m | Varje |
| 10496231 | 355μ m | Varje |
| 10574672 | 36μ m | Varje |
| 10330862 | 400μ m | Varje |
| 10701233 | 38μ m | Varje |
| 10460022 | 40μ m | Varje |
| 10125981 | 425μ m | Varje |
| 10135981 | 450μ m | Varje |
| 10349511 | 45μ m | Varje |
| 10106311 | 50μ m | Varje |
| 10288921 | 53μ m | Varje |
| 10258781 | 560μ m | Varje |
| 10034801 | 56μ m | Varje |
| 10690102 | 600μ m | Varje |
| 15690259 | 630μ m | Varje |
| 15630369 | 630μ m | Varje |
| 10447581 | 710μ m | Varje |
| 10054801 | 71μ m | Varje |
| 10711623 | 75μ m | Varje |
| 10690082 | 80μ m | Varje |
| 10259021 | 850μ m | Varje |
| 10065061 | 900μ m | Varje |
| 10600092 | 90μ m | Varje |
| 10461973 | 180μ m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Produktkod.
10596212
Leverantör
RETSCH
Leverantörsnummer
60.122.000200
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Beskrivning
- Ram av rostfritt stål med trådväv
- Diameter: 200 mm
- Höjd: 25 mm
- ISO 3310/1
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Porstorlek | 200μ m |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 200 |
| Inkluderar | Certifikat som indikerar överensstämmelse |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?