Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Produktkod. 10065071 Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
1 mm
1,25 mm
1,7 mm
2 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10065071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för separation, fraktionering eller bestämning av partikelstorlek. Dessa testsilar av rostfritt stål har en invändig höjd på 25 mm och en diameter på 200 mm. Finns i ett brett utbud av porstorlekar mellan 1 mm och 10 mm.
  • Stainless-steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200 mm
  • Height: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifikationer
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 1 mm
Typ Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certificate indicating Compliance
Höjd (metrisk) 25mm
För användning med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel