Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
1 mm
1,25 mm
1,7 mm
2 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 8 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 200 |
| Inkluderar | Certificate indicating compliance |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Visa mer |