Läs mer
RETSCH Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 50 mmH, i Micrometer Pore med ASTM E 11
Handla allt Retsch ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Porstorlek | 600μ m |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E 11 |
| För användning med (utrustning) | Shaker AS 200 |
| Inkluderar | Certifikat som indikerar överensstämmelse |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |