Läs mer
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45μ m
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 200 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Inkluderar | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |