Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Produktkod. 10760273 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45μ m
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
42 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 10760273 | 20 μm | Varje |
| 10437771 | 106 μm | Varje |
| 10370522 | 112 μm | Varje |
| 10447771 | 125 μm | Varje |
| 10749702 | 140 μm | Varje |
| 10370572 | 150 μm | Varje |
| 10418541 | 160 μm | Varje |
| 10310722 | 212 μm | Varje |
| 10065001 | 224 μm | Varje |
| 10015041 | 280 μm | Varje |
| 10488531 | 25 μm | Varje |
| 10166121 | 300 μm | Varje |
| 10514112 | 315 μm | Varje |
| 10176121 | 355 μm | Varje |
| 10248781 | 32 μm | Varje |
| 10594102 | 36 μm | Varje |
| 10594292 | 38 μm | Varje |
| 10584682 | 400 μm | Varje |
| 10791233 | 425 μm | Varje |
| 10476811 | 450 μm | Varje |
| 10504302 | 45μ m | Varje |
| 10229071 | 53 μm | Varje |
| 10730853 | 40 μm | Varje |
| 10457581 | 560 μm | Varje |
| 10015051 | 56 μm | Varje |
| 10136411 | 630 μm | Varje |
| 10054931 | 600 μm | Varje |
| 10741623 | 710 μm | Varje |
| 10279161 | 75 μm | Varje |
| 10126361 | 71 μm | Varje |
| 10505262 | 80 μm | Varje |
| 10719132 | 850 μm | Varje |
| 10166601 | 900 μm | Varje |
| 10320432 | 90 μm | Varje |
| 10156601 | 800 μm | Varje |
| 10448731 | 200 μm | Varje |
| 10166501 | 100 μm | Varje |
| 10269021 | 500 μm | Varje |
| 10448921 | 250 μm | Varje |
| 10360332 | 63 μm | Varje |
| 10005051 | 50 μm | Varje |
| 10238641 | 180 μm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod.
10760273
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\nSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 20 μm |
| Produkttyp | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Inkluderar | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |