Läs mer
RETSCH Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 50 mmH, i millimeter porstorlekar med ASTM E 11
Produktkod. 10330812 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10330812 2 mm Varje
10709512 1,18 mm Varje
10074751 1,4 mm Varje
10288681 1,7 mm Varje
10370762 100 mm Varje
10065011 106 mm Varje
10575062 11,2 mm Varje
10781233 12,5 mm Varje
10025051 125 mm Varje
10515262 13,2 mm Varje
10289161 16 mm Varje
10515452 19 mm Varje
10380812 1 mm Varje
10218831 2,36 mm Varje
10228831 2,8 mm Varje
10525452 22,4 mm Varje
10268541 25 mm Varje
10447961 26,5 mm Varje
10288871 3,35 mm Varje
10576022 31,5 mm Varje
10310242 4,75 mm Varje
10094901 37,5 mm Varje
10136601 45 mm Varje
10185971 4 mm Varje
10075031 5,6 mm Varje
10506222 50 mm Varje
10298681 53 mm Varje
10498721 6,3 mm Varje
10408731 6,7 mm Varje
10600272 63 mm Varje
10268781 75 mm Varje
10574872 8 mm Varje
10196211 9,5 mm Varje
10278781 90 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 10330812 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 60.132.002000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 2 mm
Produkttyp Testa sil
Certifikat och efterlevnad ASTM E 11
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certifikat som indikerar överensstämmelse
Höjd (metrisk) 50mm
För användning med (applikation) För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål