Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 50 mmH, porstorlekar större än 10 mm, ISO 3310/1
Produktkod. 10084901 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10084901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för separation, fraktionering eller bestämning av partikelstorlek. Dessa testsilar av rostfritt stål har en invändig höjd på 50 mm och en diameter på 200 mm. Finns i ett brett utbud av porstorlekar större än 10 mm.
  • Stainless-steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200 mm
  • Height: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifikationer
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 25 mm
Typ Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
Inkluderar Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504
Höjd (metrisk) 50mm
För användning med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel