Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 50 mmH, porstorlekar större än 10 mm, ISO 3310/1
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Ram av rostfritt stål med trådväv
- Diameter: 200 mm
- Höjd: 50 mm
- ISO 3310/1
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Porstorlek | 56 mm |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse med ISO 3310/1 eller NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |