Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 50 mmH, porstorlekar större än 10 mm, ISO 3310/1
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 11.2 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1. Main Series R’10 according to DIN 323. |
| Inkluderar | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |