Läs mer
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes 10 mm and Smaller, ISO 3310/1
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 3,15 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Inkluderar | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |