Läs mer
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Produktkod. 11772986 Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11772986
Brand: RETSCH 60.172.020000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 20 mm
Typ Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
För användning med (applikation) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 315 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel