Läs mer
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 22.4 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 |
| För användning med (applikation) | For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 315 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |