Läs mer
RETSCH Uppsamlingspanna i rostfritt stål för testsilar
Produktkod. 10146021 Handla allt Retsch Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10146021
Brand: RETSCH 60.010.000150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Samlar in resulterande prover från testsilar. Dessa rostfria stekpannor är kompatibla med flera testsilar och silshakare, baserat på den önskade diametern.
  • Stainless Steel
  • Compatible with multiple test sieves, based upon diameter
Specifikationer
Typ Collecting Pan
Material Stainless Steel
För användning med (utrustning) Test Sieve
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm