Läs mer
RETSCH Uppsamlingspanna i rostfritt stål för testsilar
Produktkod. 10153262 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
150 mm
200 mm
203 mm
305 mm
400 mm
450 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
25,4 mm
40 mm
50 mm
50,8 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10153262 200 mm 25 mm Varje
10360182 100 mm 40 mm Varje
10146021 150 mm 40 mm Varje
11964422 203 mm 25,4 mm Varje
10136071 400 mm 65 mm Varje
10790843 305 mm 40 mm Varje
11347550 450 mm 50 mm Varje
10238981 203 mm 50,8 mm Varje
10585072 200 mm 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10153262 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 69.720.0025
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Samlar in resulterande prover från testsilar. Dessa rostfria stekpannor är kompatibla med flera testsilar och silshakare, baserat på den önskade diametern.
  • Rostfritt stål
  • Kompatibel med flera testsilar, baserat på diameter
Specifikationer
Produkttyp Samla Pan
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Testa sil
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm