Beskrivning
- Rostfritt stål
- Kompatibel med flera testsilar, baserat på diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Samla Pan |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Testa sil |
| Höjd (metrisk) | 25,4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203 mm |