Läs mer
RETSCH Uppsamlingspanna i rostfritt stål för testsilar
Handla allt Retsch Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stainless Steel
- Compatible with multiple test sieves, based upon diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Collecting Pan |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | Test Sieve |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |