Läs mer
RETSCH Testsilar i rostfritt stål Ventilationsringar
Produktkod. 10497022 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
200 mm
203 mm
305 mm
400 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10497022 200 mm Varje
11954422 203 mm Varje
10149792 305 mm Varje
11924432 400 mm Varje
11994432 450 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10497022 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 69.221.0025
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Produkttyp Testa silens ventilationsring
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Vibrerande silshaker AS 200 grundläggande
Förpackningsmängd 1 st.