Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsställ i rostfritt stål
För användning med (utrustning):
1,5 mm dia. Rör
10 mm dia. Rör
13 mm dia. Rör
16 mm dia. Rör
19 mm dia. Rör
25 mm dia. Rör
30 mm dia. Rör
Rör med 0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Passar en mängd olika provrörsstorlekar från 10 till 30 mm diameter
- För användning med LSB Aqua Pro
- Finns i 8 storlekar för upp till 48 SR provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| För användning med (utrustning) | 25 mm dia. Rör |
| Material | Rostfritt stål |