Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsställ i rostfritt stål
Beskrivning
Passar en mängd olika provrörsstorlekar från 10 till 30 mm diameter
- För användning med LSB Aqua Pro
- Finns i 8 storlekar för upp till 48 SR provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 44 mL |
| För användning med (utrustning) | 13 mm dia. Rör |
| Material | Rostfritt stål |